Tisk…
Tetraboritan dvojsodný tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Potassium tetraborate tetrahydrate
P5754-2.5KG P5754-500G
SIALP5754-2.5KGEA 5550 CZK
SIALP5754-2.5KG SIALP5754-500G
Tetraboritan dvojsodný tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Tetraboritan dvojsodný tetrahydrát
Vzorec: B₄K₂O₇·4H₂O
MW: 305.49
Hustota: 1.95 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149924
CAS číslo: 12045-78-2
EINECS: 215-575-5