Tisk…
Propiolic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Acetylenecarboxylic Acid, 2-Propynoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
P51400-100G P51400-25G P51400-5G
SIALP51400-100GEA 9350 CZK
SIALP51400-100G SIALP51400-25G SIALP51400-5G
Propiolic acid, Sigma-Aldrich®
Propiolic acid
Vzorec: C₃H₂O₂
MW: 70.05
Bod varu: 140
Bod tání: 18
Hustota: 1.136 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 58
MDL Number: MFCD00004360
CAS číslo: 471-25-0
EINECS: 207-437-8
UN: 2920
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08006