Tisk…
Phenylpropiolic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
P31205-25G P31205-5G
SIALP31205-25GEA 5750 CZK
SIALP31205-25G SIALP31205-5G
Phenylpropiolic acid, Sigma-Aldrich®
Phenylpropiolic acid
Vzorec: C₉H₆O₂
Bod varu: 294 °C (1013 hPa)
Bod tání: 135…138 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004361
CAS číslo: 637-44-5
EINECS: 211-285-8