N-Phenylmaleimide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P27100-100G
P27100-25G
SIALP27100-100GEA
5220
CZK
SIALP27100-100G
SIALP27100-25G
N-Phenylmaleimide, Sigma-Aldrich®
N-Phenylmaleimide
Vzorec:
C₁₀H₇NO₂ MW: 173,17 g/mol Bod varu: 299 °C (1013 hPa) Bod tání: 84…86 °C |
MDL Number:
MFCD00005502 CAS číslo: 941-69-5 EINECS: 213-382-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07452 |