o-Phenylenediamine dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
P1526-100G
P1526-10G
P1526-25G
P1526-50G
SIALP1526-100GEA
15500
CZK
SIALP1526-100G
SIALP1526-10G
SIALP1526-25G
SIALP1526-50G
o-Phenylenediamine dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
o-Phenylenediamine dihydrochloride
Vzorec:
C₆H₁₀Cl₂N₂ Bod tání: 205 °C |
MDL Number:
MFCD00012966 CAS číslo: 615-28-1 EINECS: 210-418-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |