p-Phenetidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
1-Amino-4-ethoxybenzene, 4-Ethoxyaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
P14815-100G
P14815-500G
SIALP14815-100GEA
797
CZK
SIALP14815-100G
SIALP14815-500G
p-Phenetidine, Sigma-Aldrich®
p-Phenetidine
Vzorec:
C₈H₁₁NO MW: 137,18 g/mol Bod varu: 254 °C (1013 hPa) Bod tání: 4 °C Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 120 °C |
MDL Number:
MFCD00007865 CAS číslo: 156-43-4 EINECS: 205-855-5 UN: 2311 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07373 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...