Tisk…
Phthalaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
P1378-100G P1378-1G P1378-25G P1378-5G
SIALP1378-100GEA 32760 CZK
SIALP1378-100G SIALP1378-1G SIALP1378-25G SIALP1378-5G
Phthalaldehyde, Sigma-Aldrich®
Phthalaldehyde
Vzorec: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Bod varu: 266 °C (1013 hPa)
Bod tání: 54…56 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 132 °C
MDL Number: MFCD00003335
CAS číslo: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8,II