Tisk…
Potassium tellurite ≥90%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Oxid teluričito-didraselný
P0677-100G P0677-25G
SIALP0677-100GEA 16820 CZK
SIALP0677-100G SIALP0677-25G
Potassium tellurite ≥90%, Sigma-Aldrich®
Potassium tellurite
Vzorec: K₂TeO₃
MDL Number: MFCD00011379
CAS číslo: 7790-58-1
EINECS: 232-213-1
UN: 3284
ADR: 6.1,II