Oleyl amine ≥70% (by GC), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
|
Synonyms:
cis-9-Octadecenylamine, (9Z)-9-Octadecen-1-amine, (Z)-Octadec-9-en-1-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
O7805-100G
O7805-500G
O7805-5G
SIALO7805-100GEA
1860
CZK
SIALO7805-100G
SIALO7805-500G
SIALO7805-5G
Oleyl amine ≥70% (by GC), Sigma-Aldrich®
Oleyl amine
Vzorec:
C₁₈H₃₇N MW: 267,5 g/mol Bod varu: 364 °C (1013 hPa) Bod tání: 21 °C Hustota: 0,813 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00066507 CAS číslo: 112-90-3 EINECS: 204-015-5 |