Tisk…
Oleát sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Oleic acid sodium salt, 9Z-Octadecenoic Acid, C18:1(9Z), cis-9-Octadecenoic Acid
MQ200
O7501-10G O7501-1G O7501-250MG O7501-5G
SIALO7501-10GEA 40250 CZK
SIALO7501-10G SIALO7501-1G SIALO7501-250MG SIALO7501-5G
Oleát sodný, Sigma-Aldrich®
Oleát sodný
Vzorec: C₁₈H₃₃NaO₂
MW: 304.45
Bod tání: 232…235 °C
Hustota: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00004438
CAS číslo: 143-19-1
EINECS: 205-591-0