Oleát sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Oleic acid sodium salt, 9Z-Octadecenoic Acid, C18:1(9Z), cis-9-Octadecenoic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
O3880-10G
O3880-1G
O3880-25G
SIALO3880-10GEA
22250
CZK
SIALO3880-10G
SIALO3880-1G
SIALO3880-25G
Oleát sodný, Sigma-Aldrich®
Oleát sodný
Vzorec:
C₁₈H₃₃NaO₂ Bod tání: 232…235 °C Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00004438 CAS číslo: 143-19-1 EINECS: 205-591-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...