7-Nitro-1H-indazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
7-Nitroindazole, 7-NINA, 7-Nitro-1H-indazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
N7778-1G
N7778-5G
SIALN7778-1GEA
6540
CZK
SIALN7778-1G
SIALN7778-5G
7-Nitro-1H-indazole, Sigma-Aldrich®
7-Nitro-1H-indazole
Vzorec:
C₇H₅N₃O₂ MW: 163,14 g/mol Bod tání: 190 °C Hustota: 1,56 g/cm³ (293 °C) |
MDL Number:
MFCD00022789 CAS číslo: 2942-42-9 EINECS: 220-934-4 |