Tisk…
2-Mercapto-1-methylimidazole, Supelco®
Dodavatel: Merck
M8506-100G M8506-25G
M8506-100GEA 6250 CZK
M8506-100G M8506-25G
2-Mercapto-1-methylimidazole, Supelco®
2-Mercapto-1-methylimidazole
Vzorec: C₄H₆N₂S
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00179321
CAS číslo: 60-56-0
EINECS: 200-482-4
Merck Index: 13,06000
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=449d7259e1b5500c794023e17d74ff462cbcb6e9&vid=449d7259e1b5500c794023e17d74ff462cbcb6e9&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=023ce39513505d75bdbd880746da2b4653bd852b&vid=023ce39513505d75bdbd880746da2b4653bd852b&prid=web&clid=SAPDAM