1-Methyl-2-thiourea, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M84607-100G
M84607-25G
SIALM84607-100GEA
4090
CZK
SIALM84607-100G
SIALM84607-25G
1-Methyl-2-thiourea, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-2-thiourea
Vzorec:
C₂H₆N₂S MW: 90,15 g/mol Bod tání: 119 °C |
MDL Number:
MFCD00004938 CAS číslo: 598-52-7 EINECS: 209-936-6 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)