Tisk…
Methylmetakrylát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
M55909-10L M55909-1L M55909-25L M55909-25ML M55909-2L M55909-500ML M55909-17L
SIALM55909-10LEA 13010 CZK
SIALM55909-10L SIALM55909-1L SIALM55909-25L SIALM55909-25ML SIALM55909-2L SIALM55909-500ML SIALM55909-17L
Methylmetakrylát, Sigma-Aldrich®
Methylmetakrylát
Vzorec: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: –48 °C
Hustota: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 8 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008587
CAS číslo: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
UN: 1247
ADR: 3,II
REACH: 01-2119452498-28
Merck Index: 12,06005