Tisk…
4-(Methylthio)aniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M54503-25G M54503-5G
SIALM54503-25GEA 6300 CZK
SIALM54503-25G SIALM54503-5G
4-(Methylthio)aniline, Sigma-Aldrich®
4-(Methylthio)aniline
Vzorec: C₇H₉NS
Bod varu: 74 °C (0,1 mmHg)
Bod tání: 156…158 °C
Hustota: 1,1379 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007889
CAS číslo: 104-96-1
EINECS: 203-256-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III