Tisk…
6-Methyl-5-hepten-2-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M48805-100ML M48805-5ML
SIALM48805-100MLEA 978 CZK
SIALM48805-100ML SIALM48805-5ML
6-Methyl-5-hepten-2-one, Sigma-Aldrich®
6-Methyl-5-hepten-2-one
Vzorec: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Bod varu: 173 °C (1013 hPa)
Bod tání: –67,1 °C
Hustota: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 57 °C
MDL Number: MFCD00008905
CAS číslo: 110-93-0
EINECS: 203-816-7
UN: 1224
ADR: 3,III