Tisk…
2-Methylfuran, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M46845-100ML M46845-500ML M46845-5ML
SIALM46845-100MLEA 1620 CZK
SIALM46845-100ML SIALM46845-500ML SIALM46845-5ML
2-Methylfuran, Sigma-Aldrich®
2-Methylfuran
Vzorec: C₅H₆O
MW: 82,1 g/mol
Bod varu: 63 °C (1013 hPa)
Bod tání: –89 °C
Hustota: 0,927 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003248
CAS číslo: 534-22-5
EINECS: 208-594-5
UN: 2301
ADR: 3,II