Tisk…
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
M42505-100G M42505-25G
SIALM42505-100GEA 7290 CZK
SIALM42505-100G SIALM42505-25G
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₈O₄
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 214…215 °C
MDL Number: MFCD00002276
CAS číslo: 2150-47-2
EINECS: 218-428-3