Tisk…
Methyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M35304-100G M35304-500G M35304-5G
SIALM35304-100GEA 1900 CZK
SIALM35304-100G SIALM35304-500G SIALM35304-5G
Methyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Methyl chloroformate
Vzorec: C₂H₃ClO₂
Bod varu: 71…72 °C (1013 hPa)
Bod tání: –61 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 45 °C
MDL Number: MFCD00000639
CAS číslo: 79-22-1
EINECS: 201-187-3
UN: 1238
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06123