Tisk…
4-Methylpyrocatechol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M34200-100G M34200-500G M34200-5G
SIALM34200-100GEA 3200 CZK
SIALM34200-100G SIALM34200-500G SIALM34200-5G
4-Methylpyrocatechol, Sigma-Aldrich®
4-Methylpyrocatechol
Vzorec: C₇H₈O₂
MDL Number: MFCD00002205
CAS číslo: 452-86-8
EINECS: 207-214-5