Tisk…
2-Merkaptobenzotiazol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
M3302-100G M3302-1KG M3302-5G
SIALM3302-100GEA 1200 CZK
SIALM3302-100G SIALM3302-1KG SIALM3302-5G
2-Merkaptobenzotiazol, Sigma-Aldrich®
2-Merkaptobenzotiazol
Vzorec: C₇H₅NS₂
Bod varu: 302 °C (1013 hPa)
Bod tání: 177…182 °C
Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005781
CAS číslo: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05893