Tisk…
1-Amino-3-methoxypropane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Methoxypropylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
M25007-1L M25007-25ML
SIALM25007-1LEA 1430 CZK
SIALM25007-1L SIALM25007-25ML
1-Amino-3-methoxypropane, Sigma-Aldrich®
1-Amino-3-methoxypropane
Vzorec: C₄H₁₁NO
Bod varu: 118 °C (1013 hPa)
Bod tání: < –70 °C
Hustota: 0,8737 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 27 °C
MDL Number: MFCD00014831
CAS číslo: 5332-73-0
EINECS: 226-241-3
UN: 2734
ADR: 8,II