Tisk…
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-(4-Methoxyphenyl)propanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
M23527-10G M23527-25G
SIALM23527-10GEA 1910 CZK
SIALM23527-10G SIALM23527-25G
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Bod varu: 319 °C (1013 hPa)
Bod tání: 95…102 °C
MDL Number: MFCD00002777
CAS číslo: 1929-29-9
EINECS: 217-678-0