Tisk…
(3-Methoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3-Methoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
M19007-25G M19007-5G
SIALM19007-25GEA 3530 CZK
SIALM19007-25G SIALM19007-5G
(3-Methoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(3-Methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Bod varu: 305,95 °C (1013 hPa)
Bod tání: 71…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004334
CAS číslo: 1798-09-0
EINECS: 217-282-8