Tisk…
5-Methoxy-2-methylindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M15451-1G M15451-5G
SIALM15451-1GEA 1410 CZK
SIALM15451-1G SIALM15451-5G
5-Methoxy-2-methylindole, Sigma-Aldrich®
5-Methoxy-2-methylindole
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
Bod varu: 145 °C (1,5 mmHg)
Bod tání: 89 °C
MDL Number: MFCD00005620
CAS číslo: 1076-74-0
EINECS: 214-066-5