Tisk…
4-Methoxy-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M15001-25G M15001-5G
SIALM15001-25GEA 6870 CZK
SIALM15001-25G SIALM15001-5G
4-Methoxy-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
4-Methoxy-o-toluidine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Bod varu: 248 °C (1013 hPa)
Bod tání: 29…30 °C
Hustota: 1,065 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007735
CAS číslo: 102-50-1
EINECS: 203-036-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III