Tisk…
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
M10204-25G M10204-5G
SIALM10204-25GEA 1910 CZK
SIALM10204-25G SIALM10204-5G
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₇ClO₃S
Bod varu: 316 °C (1013 hPa)
Bod tání: 40…42 °C
MDL Number: MFCD00007446
CAS číslo: 98-68-0
EINECS: 202-692-1
UN: 3261
ADR: 8,II