Tisk…
Lithocholic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
L6250-10G L6250-25G
SIALL6250-10GEA 2890 CZK
SIALL6250-10G SIALL6250-25G
Lithocholic acid, Sigma-Aldrich®
Lithocholic acid
Vzorec: C₂₄H₄₀O₃
Bod tání: 190 °C
MDL Number: MFCD00003682
CAS číslo: 434-13-9
EINECS: 207-099-1
Merck Index: 12,05571