Tisk…

Levulinic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

L2009-1KG L2009-250G L2009-50G
SIALL2009-1KGEA 4450 CZK
SIALL2009-1KG SIALL2009-250G SIALL2009-50G
Levulinic acid, Sigma-Aldrich®
Levulinic acid
Vzorec: C₅H₈O₃
Bod varu: 245 °C (1013 hPa)
Bod tání: 26…29 °C
Hustota: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 138 °C
MDL Number: MFCD00002796
CAS číslo: 123-76-2
EINECS: 204-649-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05492

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR