Kyselina 5-hydroxyindol-3-yl-octová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
H8876-100MG
H8876-1G
H8876-500MG
SIALH8876-100MGEA
2150
CZK
SIALH8876-100MG
SIALH8876-1G
SIALH8876-500MG
Kyselina 5-hydroxyindol-3-yl-octová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 5-hydroxyindol-3-yl-octová
Vzorec:
C₁₀H₉NO₃ MW: 191,19 g/mol Bod tání: 166 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00005639 CAS číslo: 54-16-0 EINECS: 200-195-4 |