Tisk…
N-Hydroxyphthalimide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Hydroxyisoindoline-1,3-dione, 2-Hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, N-Hydroxypthalimide
M-Clarity™ quality level = MQ200
H53704-100G H53704-500G H53704-5G
SIALH53704-100GEA 1170 CZK
SIALH53704-100G SIALH53704-500G SIALH53704-5G
N-Hydroxyphthalimide, Sigma-Aldrich®
N-Hydroxyphthalimide
Vzorec: C₈H₅NO₃
Bod varu: 412 °C (1013 hPa)
Bod tání: 230…233 °C
Hustota: 1,58 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005891
CAS číslo: 524-38-9
EINECS: 208-358-1
Merck Index: 13,04864