Tisk…
3-Hydroxy-5-methylisoxazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Hymexazol
H3275-250MG H3275-50MG
SIALH3275-250MGEA 19350 CZK
SIALH3275-250MG SIALH3275-50MG
3-Hydroxy-5-methylisoxazole, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-5-methylisoxazole
Vzorec: C₄H₅NO₂
MW: 99,09 g/mol
MDL Number: MFCD00144468
CAS číslo: 10004-44-1
EINECS: 233-000-6