5-Hexen-2-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
H13001-100G
H13001-25G
H13001-5G
SIALH13001-100GEA
8410
CZK
SIALH13001-100G
SIALH13001-25G
SIALH13001-5G
5-Hexen-2-one, Sigma-Aldrich®
5-Hexen-2-one
Vzorec:
C₆H₁₀O Bod varu: 129 °C (1013 hPa) Hustota: 0,843 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008793 CAS číslo: 109-49-9 EINECS: 203-675-1 UN: 1224 ADR: 3,III |