Tisk…
Gemfibrozil, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
G9518-5G G9518-25G
SIALG9518-5GEA 6390 CZK
SIALG9518-5G SIALG9518-25G
Gemfibrozil, Sigma-Aldrich®
Gemfibrozil
Vzorec: C₁₅H₂₂O₃
Bod varu: 395 °C (1013 hPa)
Bod tání: 59…61 °C
MDL Number: MFCD00079335
CAS číslo: 25812-30-0
EINECS: 247-280-2
Merck Index: 12,04394