Tisk…
5-Fluoroindol-3-ylacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
F4506-1G F4506-250MG
SIALF4506-1GEA 0 CZK
SIALF4506-1G SIALF4506-250MG
5-Fluoroindol-3-ylacetic acid, Sigma-Aldrich®
5-Fluoroindol-3-ylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₈FNO₂
MDL Number: MFCD00056921
CAS číslo: 443-73-2
EINECS: 207-138-2