Ethylurea, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
E51007-100G
E51007-25G
SIALE51007-100GEA
4590
CZK
SIALE51007-100G
SIALE51007-25G
Ethylurea, Sigma-Aldrich®
Ethylurea
Vzorec:
C₃H₈N₂O Bod varu: 258 °C (1013 hPa) Hustota: 1,213 g/cm³ (18 °C) |
MDL Number:
MFCD00007953 CAS číslo: 625-52-5 EINECS: 210-898-8 |