Tisk…
2-Ethyl-4-methylimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
E36652-100G E36652-5G
SIALE36652-100GEA 2280 CZK
SIALE36652-100G SIALE36652-5G
2-Ethyl-4-methylimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-4-methylimidazole
Vzorec: C₆H₁₀N₂
Bod varu: 292 °C (1013 hPa)
Bod tání: 45 °C
Hustota: 0,97 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005193
CAS číslo: 931-36-2
EINECS: 213-234-5