Tisk…

Ethylkyanoacetát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

E18425-1KG E18425-250G E18425-5G
SIALE18425-1KGEA 4450 CZK
SIALE18425-1KG SIALE18425-250G SIALE18425-5G
Ethylkyanoacetát, Sigma-Aldrich®
Ethylkyanoacetát
Vzorec: C₅H₇NO₂
MW: 113,12 g/mol
Bod varu: 209 °C (1013 hPa)
Bod tání: –22 °C
Hustota: 1,063 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
MDL Number: MFCD00001940
CAS číslo: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
Merck Index: 13,03821

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR