Tisk…
Ethylchloracetát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
E16856-1L E16856-2.5L E16856-250ML
SIALE16856-1LEA 3240 CZK
SIALE16856-1L SIALE16856-2.5L SIALE16856-250ML
Ethylchloracetát, Sigma-Aldrich®
Ethylchloracetát
Vzorec: C₄H₇ClO₂
MW: 122.55
Bod varu: 144
Bod tání: –26 °C
Hustota: 1.15
Bod vzplanutí: 56
MDL Number: MFCD00000932
CAS číslo: 105-39-5
EINECS: 203-294-0
UN: 1181
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03818