Tisk…
N-ethylmaleimid (NEM), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: N-Ethylmaleimide, 1-Ethyl-1H-pyrrole-2,5-dione
MQ200
E1271-1G E1271-5G
SIALE1271-1GEA 2060 CZK
SIALE1271-1G SIALE1271-5G
N-ethylmaleimid (NEM), Sigma-Aldrich®
N-ethylmaleimid (NEM)
Vzorec: C₆H₇NO₂
MW: 125.13
Bod varu: 210
Bod tání: 46
MDL Number: MFCD00005509
CAS číslo: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03855