Tisk…

Kyselina (2,4-Dichlorfenoxy)octová, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 2,4-D

M-Clarity™ quality level = MQ200

D7299-100G D7299-250G
SIALD7299-100GEA 2790 CZK
SIALD7299-100G SIALD7299-250G
Kyselina (2,4-Dichlorfenoxy)octová, Sigma-Aldrich®
Kyselina (2,4-Dichlorfenoxy)octová
Vzorec: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Bod varu: 346 °C (1013 hPa)
Bod tání: 137…139 °C
Hustota: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004300
CAS číslo: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
Merck Index: 13,02825

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR