Tisk…
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-Dichlorobenzene-1,2-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
D71607-25G D71607-5G
SIALD71607-25GEA 10670 CZK
SIALD71607-25G SIALD71607-5G
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₆Cl₂N₂
Bod varu: 305 °C (1013 hPa)
Bod tání: 163 °C
MDL Number: MFCD00007723
CAS číslo: 5348-42-5
EINECS: 226-305-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III