Tisk…
Kyselina (2,4-Dichlorfenoxy)octová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2,4-D
M-Clarity™ quality level = MQ100
D70724-100G D70724-5G
SIALD70724-100GEA 1370 CZK
SIALD70724-100G SIALD70724-5G
Kyselina (2,4-Dichlorfenoxy)octová, Sigma-Aldrich®
Kyselina (2,4-Dichlorfenoxy)octová
Vzorec: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Bod varu: 346 °C (1013 hPa)
Bod tání: 137…139 °C
Hustota: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004300
CAS číslo: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
Merck Index: 13,02825