Tisk…
Deoxycholát sodný ≥97% (by titrimetric analysis), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
D6750-100G D6750-10G D6750-25G D6750-500G
SIALD6750-100GEA 7180 CZK
SIALD6750-100G SIALD6750-10G SIALD6750-25G SIALD6750-500G
Deoxycholát sodný ≥97% (by titrimetric analysis), Sigma-Aldrich®
Deoxycholát sodný
  • CMC:2 - 6 mM (20 - 25 °C)
Vzorec: C₂₄H₃₉NaO₄
Bod tání: 357…365 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064139
CAS číslo: 302-95-4
EINECS: 206-132-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) White to Off-White
Appearance (Form) Powder
Solubility (Color) Colorless to Light Yellow
Solubility (Turbidity) 50 mg/ml, H₂O Clear
Loss on Drying ≤5.0%
Titration with HClO₄ (Dry basis) >97 %