2-Deoxy-D(-)-ribóza, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Deoxy-D(-)-erythropentose, Thyminose, 2-Deoxy-D(-)-arabinose, 2'-Deoxy-D-Ribose, (3S,4R)-3,4,5-Trihydroxypentanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
D5899-10MG
D5899-1G
SIALD5899-10MGEA
859
CZK
SIALD5899-10MG
SIALD5899-1G
2-Deoxy-D(-)-ribóza, Sigma-Aldrich®
2-Deoxy-D(-)-ribose
Vzorec:
C₅H₁₀O₄ MW: 134,13 g/mol Bod varu: 292 °C (1013 hPa) Bod tání: 95…97 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00135904 CAS číslo: 533-67-5 EINECS: 208-573-0 Merck Index: 13,02925 |