Tisk…
Dithizon, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
D5130-10G D5130-50G
SIALD5130-10GEA 3150 CZK
SIALD5130-10G SIALD5130-50G
Dithizon, Sigma-Aldrich®
Dithizon
Vzorec: C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
Bod varu: 406 °C (1013 hPa)
Bod tání: 168 °C
MDL Number: MFCD00003025
CAS číslo: 60-10-6
EINECS: 200-454-1
Merck Index: 13,03413