Tisk…
2,5-Difenyloxazol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: PPO, 2,5-Diphenyl-1,3-oxazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
D4630-100G D4630-1KG D4630-500G
SIALD4630-100GEA 3110 CZK
SIALD4630-100G SIALD4630-1KG SIALD4630-500G
2,5-Difenyloxazol, Sigma-Aldrich®
2,5-Difenyloxazol
Vzorec: C₁₅H₁₁NO
Bod varu: 360 °C (1013 hPa)
Bod tání: 70…72 °C
Hustota: 1,094 g/cm³ (99 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005306
CAS číslo: 92-71-7
EINECS: 202-181-3