Tisk…
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2,5-Dibromonitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
D42003-100G D42003-25G
SIALD42003-100GEA 8130 CZK
SIALD42003-100G SIALD42003-25G
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280,9 g/mol
Bod tání: 81…85 °C
Hustota: 2,374 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007046
CAS číslo: 3460-18-2
EINECS: 222-404-8