Tisk…
1,4-Dibromobutanedione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
D39169-100G D39169-25G
SIALD39169-100GEA 11610 CZK
SIALD39169-100G SIALD39169-25G
1,4-Dibromobutanedione, Sigma-Aldrich®
1,4-Dibromobutanedione
Vzorec: BrH₂CC(O)C(O)CH₂Br
Bod varu: 250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 117 °C
MDL Number: MFCD00000205
CAS číslo: 6305-43-7
EINECS: 228-615-1
UN: 3261
ADR: 8,II